Kluczowe dokumenty
BP557
4′-Isobutylacetophenone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(4-Isobutylphenyl)ethanone, 1-Acetyl-4-isobutylbenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ibuprofen
Formularz
liquid
jakość
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C12H16O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9H,8H2,1-3H3
Klucz InChI
KEAGRYYGYWZVPC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
4′-Isobutylacetophenone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Opakowanie
Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
286.7 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
141.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.