Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2630,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
ibuprofen
form
solid
packaging
pkg of 50 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(CC(C)(C)O)cc1
InChI
1S/C13H18O3/c1-9(12(14)15)11-6-4-10(5-7-11)8-13(2,3)16/h4-7,9,16H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
UJHKVYPPCJBOSG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description VETRANAL®, analytical standard | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description pharmaceutical impurity standard |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade analytical standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical | application(s) forensics and toxicology |
| form solid | form - | form - | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| packaging pkg of 50 mg | packaging - | packaging pkg of 50 mg | packaging - |
| API family ibuprofen | API family - | API family ibuprofen | API family - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![2-[4-(2-Hydroxy-2-methylpropyl)-phenyl]propanoic Acid certified reference material, pharmaceutical secondary standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/133/400/476867f7-e388-43a9-97a1-8b0458a8e4e3/640/476867f7-e388-43a9-97a1-8b0458a8e4e3.png)