Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł 1012,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1012,50 zł
Cena katalogowa1350,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
ibuprofen
packaging
pkg of 50 mg
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical small molecule |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-30°C |
| packaging pkg of 50 mg | packaging pkg of 100 mg | packaging pkg of 50 mg | packaging pkg of 50 mg |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?