Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3110,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
ibuprofen
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 100 mg
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. -10 to -25°C |
| packaging pkg of 100 mg | packaging pkg of 50 mg | packaging pkg of 50 mg | packaging pkg of 50 mg |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?