Przejdź do
PHR2133
Ibuprofen średniozaawansowany
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(2SR)-2-(4-Isobutylphenyl)-N-((SR)-1-phenylethyl)propanamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2960,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.45
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
2960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
ibuprofen
form
powder
packaging
pkg of 50 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@H](C)c2ccccc2)C(=O)[C@H](C)c1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23)/t16-,17-/m1/s1
InChI key
BLNIYEIMTLMHGY-IAGOWNOFSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1984PHR3326PHR2137
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
form
powder
form
liquid
form
-
form
liquid
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
-
description
-
description
-
Quality Level
300
Quality Level
300, 100
Quality Level
300
Quality Level
300
API family
ibuprofen
API family
-
API family
-
API family
ibuprofen
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)