Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18O
Masa cząsteczkowa:
178.27
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32120505
2630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócAPI family
ibuprofen
Quality Segment
form
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
storage temp.
2-30°C
General description
Certyfikowane farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla wewnętrznych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description - |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| API family ibuprofen | API family ibuprofen | API family ibuprofen | API family ibuprofen |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| CofA current certificate can be downloaded | CofA - | CofA current certificate can be downloaded | CofA - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?