Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 158,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 315,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 758,00 zł |
Informacje o tej pozycji
158,00 zł
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.5143 (lit.)
bp
244-245 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
CCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
InChI key
XKGLSKVNOSHTAD-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99.5% | description ≥99% | description natural, ≥98%, FG |
| assay 99% | assay 99.5% | assay ≥99% | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| bp 244-245 °C (lit.) | bp 139-141 °C (lit.) | bp 110-111 °C/10 mmHg (lit.), 185 °C (lit.) | bp 185 °C (lit.), 110-111 °C/10 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.5143 (lit.) | refractive index n20/D 1.397 (lit.) | refractive index n20/D 1.408 (lit.) | refractive index n20/D 1.408 (lit.) |
| density 0.975 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.795 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.939 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.939 g/mL at 25 °C (lit.) |
| functional group ketone, phenyl | functional group nitrile | functional group carboxylic acid | functional group - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?