This is a product of the European Pharmacopoeia. The current lot identifies Impurity A, Impurity N, and Impurity J. Please see the link below to review the Supplier Leaflet which includes a chromatogram:
https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/leaflet?leaflet=Y0000881_11.pdf
Kluczowe dokumenty
Y0000881
Ibuprofen for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Ibuprofen, α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid, (±)-2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
Wybierz wielkość
664,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
664,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ibuprofen
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
Klucz InChI
HEFNNWSXXWATRW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Opis ogólny
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Ustanowiony do przygotowania roztworu odniesienia (c) w badaniach na obecność substancji pokrewnych i zanieczyszczeń w ibuprofenie przy użyciu chromatografii cieczowej (Tekst ogólny 2.2.29), zgodnie z monografią 0721 Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
1. 해당 제품(Ibuprofen for identification, Cat# Y0000881)은 Ibuprofen impurity J, N, A가 포함된 표준품이 맞나요? 2. 권장되는 사용방법(희석용매, 부피)을 알려주세요.