Merck
62248
Supelco
2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
pharmaceutical impurity standard
Synonim(y):
1-Hydroxyibuprofen, Ibuprofen impurity L (PhEur), 2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid
Wybierz wielkość
50 MG
2170,00 zł
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
2170,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.28
Beilstein:
22307543
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
2170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤0.5% water
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9,12,14H,1-3H3,(H,15,16)
Klucz InChI
RMOQYHYFRKTDRI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Chloé S Baron et al.
Cell, 179(2), 527-542 (2019-10-05)
Much of current molecular and cell biology research relies on the ability to purify cell types by fluorescence-activated cell sorting (FACS). FACS typically relies on the ability to label cell types of interest with antibodies or fluorescent transgenic constructs. However
Chi-Yeh Chung et al.
Cell reports, 29(2), 495-510 (2019-10-10)
Technological improvements enable single-cell epigenetic analyses of organ development. We reasoned that high-resolution single-cell chromatin accessibility mapping would provide needed insight into the epigenetic reprogramming and transcriptional regulators involved in normal mammary gland development. Here, we provide a single-cell resource
Dobeen Hwang et al.
Cell chemical biology, 26(9), 1229-1239 (2019-06-25)
Homogeneous antibody-drug conjugates (ADCs) that use a highly reactive buried lysine (Lys) residue embedded in a dual variable domain (DVD)-IgG1 format can be assembled with high precision and efficiency under mild conditions. Here we show that replacing the Lys with
Maria-Daniela Cirnaru et al.
eLife, 10 (2021-10-06)
Many diseases are linked to dysregulation of the striatum. Striatal function depends on neuronal compartmentation into striosomes and matrix. Striatal projection neurons are GABAergic medium spiny neurons (MSNs), subtyped by selective expression of receptors, neuropeptides, and other gene families. Neurogenesis
Kamila Burdova et al.
The EMBO journal, 38(20), e101443-e101443 (2019-08-20)
Cyclins are central engines of cell cycle progression in conjunction with cyclin-dependent kinases (CDKs). Among the different cyclins controlling cell cycle progression, cyclin F does not partner with a CDK, but instead forms via its F-box domain an SCF (Skp1-Cul1-F-box)-type