Przejdź do
PHR2137
Ester metylowy ibuprofenu
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Ibuprofen Methyl Ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.31
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
ibuprofen
form
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 1 mL
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)C(=O)C(C)c1ccc(cc1)CC(C)C
InChI
1S/C14H20O2/c1-10(2)9-12-5-7-13(8-6-12)11(3)14(15)16-4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
InChI key
YNZYUHPFNYBBFF-UHFFFAOYSA-N
General description
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Application
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Analysis Note
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Other Notes
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CDS017839PHR2138PHR1965
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
AldrichCPR
description
-
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
powder
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
-
CofA
-
CofA
current certificate can be downloaded
API family
ibuprofen
API family
-
API family
ibuprofen
API family
ibuprofen
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)