Kluczowe dokumenty
939064
Sigma-Aldrich
Lithium hydroxide ChemBeads
Synonim(y):
LiOH ChemBeads
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
LiHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
23.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
opis
Reagent Type: Inorganic salt
Poziom jakości
Formularz
solid
skład
loading of base, 14-16 wt. %
przydatność reakcji
core: lithium
ciąg SMILES
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Wodorotlenek litu (LiOH) na szklanych kulkach. Roztwór chlorku litu w wodzie po elektrolizie tworzy LiOH. W aparatach oddechowych i łodziach podwodnych jest on wykorzystywany do pochłaniania dwutlenku węgla. Przeprowadzono badania mechanizmu redoks ditlenku tytanu (TiO2) z wykorzystaniem woltamperometrii cyklicznej, dyfrakcji rentgenowskiej, spektroskopii fotoelektronów rentgenowskich (XPS) i spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) w wodnym elektrolicie LiOH.
Zastosowanie
Wodorotlenek litu został wykorzystany w następujących procesach: Synteza cienkich warstw tlenku cynku (ZnO) domieszkowanych litem. Przygotowanie katalizatorów glicerynowo-wodorotlenkowych litu poprzez reakcję z glicerolem. Jako katalizator do generowania nienasyconych ketonów poprzez addycję Michaela związków β-dikarbonylowych.
Do ogólnych zastosowań produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (545856).
Cechy i korzyści
ChemBeads to szklane kulki pokryte powłoką chemiczną. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje żadnych innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
produkt powiązany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cheng Guo et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 23(7), 1191-1201 (2012-05-03)
Collision-induced dissociation (CID) of Li(+) adducts of three sets of compounds that contains an amide bond, including 2-(4, 6-dimethoxypyrimidin-2-ylsulfanyl)-N-phenylbenzamide, its derivatives and simpler structures was investigated by electrospray ionization tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS). Observed fragment ions include those that reflect
Manuel Sturzbecher-Höhne et al.
Chemical research in toxicology, 21(12), 2257-2259 (2009-06-24)
We describe the preparation of aqueous solutions of LiONOO and NaONOO from (Me4N)ONOO. An aqueous solution of analytically pure, commercially available (Me4N)ONOO is applied to an Amberlyst 15 column at 4 degrees C, and the Me4N+ is rapidly (in 20
Ana L Aguirre et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(51), 12981-12986 (2021-07-08)
High-throughput experimentation (HTE) methods are central to modern medicinal chemistry. While many HTE approaches to C-N and Csp2 -Csp2 bonds are available, options for Csp2 -Csp3 bonds are limited. We report here how the adaptation of nickel-catalyzed cross-electrophile coupling of
Anja Kovanda et al.
Scientific reports, 5, 17944-17944 (2015-12-04)
The G4C2 hexanucleotide repeat expansion mutation (HREM) in C9ORF72, represents the most common mutation associated with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal lobar degeneration (FTLD). Three main disease mechanisms have been proposed to date: C9ORF72 haploinsufficiency, RNA toxicity, and accumulation
Noah P Tu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(24), 7987-7991 (2019-03-21)
Technologies that enable rapid screening of diverse reaction conditions are of critical importance to methodology development and reaction optimization, especially when molecules of high complexity and scarcity are involved. The lack of a general solid dispensing method for chemical reagents