Merck
939021
Sigma-Aldrich
Sodium carbonate ChemBeads
Synonim(y):
Soda kalcynowana ChemBeads, Soda kalcynowana ChemBeads, Sól disodowa kwasu węglowego ChemBeads
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
opis
Inorganic salt
Poziom jakości
Formularz
solid
skład
, 14-16 wt. % (loading of base)
przydatność reakcji
core: sodium
ciąg SMILES
O=COO[Na].[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Węglan sodu (soda kalcynowana) to nieorganiczny związek chemiczny. Stosowany jest w syntezie chemikaliów, produkcji detergentów, odsiarczaniu gazów spalinowych oraz produkcji papieru i masy celulozowej.
Zastosowanie
Węglan sodu może być stosowany: Jako katalizator w kondensacji aldolowej aldehydów z ketonami w syntezie chalkonu i azachalkonu. Jako środek stabilizujący pH w syntezie FeO-NPs (nanocząstek tlenku żelaza) w obecności cymbopogon citratus jako środka redukującego. Jako zasada w katalizowanych przez Pd reakcjach sprzęgania Suzuki. Jako zasada w wolnej od metali przejściowych reakcji sprzęgania Suzuki halogenków arylowych i kwasów aryloboronowych z utworzeniem biaryli przy użyciu wody jako rozpuszczalnika i TBAB (bromku tetrabutyloamoniowego) jako katalizatora przeniesienia fazowego. Do ogólnych zastosowań produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (223530).
Cechy i korzyści
ChemBeads to szklane kulki pokryte powłoką chemiczną. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje żadnych innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ji Zhang et al.
Nature communications, 6, 6615-6615 (2015-03-20)
Commercial lead-based piezoelectric materials raised worldwide environmental concerns in the past decade. Bi₀.₅Na₀.₅TiO₃-based solid solution is among the most promising lead-free piezoelectric candidates; however, depolarization of these solid solutions is a longstanding obstacle for their practical applications. Here we use
Noah P Tu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(24), 7987-7991 (2019-03-21)
Technologies that enable rapid screening of diverse reaction conditions are of critical importance to methodology development and reaction optimization, especially when molecules of high complexity and scarcity are involved. The lack of a general solid dispensing method for chemical reagents
Ana L Aguirre et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(51), 12981-12986 (2021-07-08)
High-throughput experimentation (HTE) methods are central to modern medicinal chemistry. While many HTE approaches to C-N and Csp2 -Csp2 bonds are available, options for Csp2 -Csp3 bonds are limited. We report here how the adaptation of nickel-catalyzed cross-electrophile coupling of
Hyojung Cha et al.
ACS applied materials & interfaces, 6(18), 15774-15782 (2014-08-26)
The molecular packing structures of two conjugated polymers based on alkoxy naphthalene, one with cyano-substituents and one without, have been investigated to determine the effects of electron-withdrawing cyano-groups on the performance of bulk-heterojunction solar cells. The substituted cyano-groups facilitate the
Chenghong Wang et al.
Scientific reports, 5, 16613-16613 (2015-11-13)
In this study, water stable zirconium metal-organic framework (UiO-66) has been synthesized and for the first time applied as an adsorbent to remove aquatic arsenic contamination. The as-synthesized UiO-66 adsorbent functions excellently across a broad pH range of 1 to