Merck
545856
Sigma-Aldrich
Lithium hydroxide
Lithium hydroxide
powder, reagent grade, ≥98%
Wybierz wielkość
100 G
460,00 zł
500 G
1660,00 zł
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
460,00 zł
500 G
1660,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
LiOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
23.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
powder
mp
470 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 71 g/L at 20 °C
ciąg SMILES
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Lithium hydroxide (LiOH) is an alkali metal hydroxide.[1] Lithium chloride solution in water on electrolysis forms LiOH. In respiratory apparatus and submarines, it is utilized to uptake carbon dioxide.[2] A study on the redox mechanism of titanium dioxide (TiO2) using cyclic voltammetry, X-ray diffraction, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) in aqueous LiOH electrolyte has been reported.[3]
Zastosowanie
Lithium hydroxide has been used in the following processes:
  • Synthesis of lithium-doped zinc oxide (ZnO) thin films.[1]
  • Preparation of lithium glyceroxide/hydroxide catalysts by reacting with glycerol.[4]
  • As a catalyst to generate unsaturated ketones via Michael addition of β-dicarbonyl compounds.[5]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 605-605 (1994)
Lithium Hydroxide-Catalyzed Conjugate Addition of β-Dicarbonyl Compounds.
Bonadies F, et al.
ChemInform, 26(23) (1995)
Electrochemical behavior of anatase TiO2 in aqueous lithium hydroxide electrolyte.
Manickam M, et al.
J. Appl. Electrochem., 36(5), 599-602 (2006)
Production of biodiesel with lithium glyceroxide.
Wang E, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 160, 621-628 (2015)
Low-Temperature, Solution-Processed and Alkali Metal Doped ZnO for High-Performance Thin-Film Transistors.
Park SY, et al.
Advanced Mat., 24(6), 834-838 (2012)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review