Merck
938998
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxide ChemBeads
Synonim(y):
Soda kaustyczna ChemBeads
Wybierz wielkość
938998-1G
349,00 zł
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
938998-1G
349,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
NaHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
Reagent Type: Inorganic salt
Poziom jakości
Formularz
solid
skład
loading of base, 14-16 wt. %
przydatność reakcji
core: sodium
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Wodorotlenek sodu, znany również jako ług i soda kaustyczna, jest silną zasadą powszechnie stosowaną jako środek neutralizujący w przemyśle chemicznym, papierniczym, rafinacji ropy naftowej, związkach czyszczących i środkach do czyszczenia kanalizacji.
Zastosowanie
Wodorotlenek sodu może być stosowany jako
Odczynnik w katalizowanym złotem selektywnym utlenianiu glicerolu do kwasu glicerynowego. Katalizator do krzyżowego odwodorniającego sprzęgania alkoholi i hydrosilanów w celu syntezy eterów sililowych.
Baza w sprzęganiu typu Sonogashira halogenków arylowych i alkinów w celu syntezy ynonów.
Do ogólnych zastosowań produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej(655104)
Cechy i korzyści
ChemBeads to szklane kulki pokryte powłoką chemiczną. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje żadnych innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
produkt powiązany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Noah P Tu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(24), 7987-7991 (2019-03-21)
Technologies that enable rapid screening of diverse reaction conditions are of critical importance to methodology development and reaction optimization, especially when molecules of high complexity and scarcity are involved. The lack of a general solid dispensing method for chemical reagents
Ana L Aguirre et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(51), 12981-12986 (2021-07-08)
High-throughput experimentation (HTE) methods are central to modern medicinal chemistry. While many HTE approaches to C-N and Csp2 -Csp2 bonds are available, options for Csp2 -Csp3 bonds are limited. We report here how the adaptation of nickel-catalyzed cross-electrophile coupling of
Barbara Simonato et al.
Food chemistry, 174, 219-225 (2014-12-23)
The aim of this study was to assess the digestibility of the protein and starch in pasta made with different cereals, i.e. Triticum durum, Triticum polonicum and Triticum dicoccum, and to measure the glycemic index (GI) of the different types
Mathieu André et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(2), 388-397 (2014-11-05)
In the development of our melanoma-selective delivery approach, three preselected conjugates of 5-iodo-2'-deoxyuridine (IUdR) to the ICF01012 melanoma-carrier were radiolabelled with iodine-125, and their in vivo distribution profile was determined. A radioiodination method for the conjugate 1a and its PEGylated
Qianli Zou et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(20), 7949-7958 (2015-09-24)
A series of bis(arylidene)cycloalkanone photosensitizers modified by polyethylene glycol (PEG) have been studied for two-photon excited photodynamic therapy (2PE-PDT). As compared with their prototype compounds, these PEGylated photosensitizers show enhanced water solubilities while their photophysical and photochemical properties, including linear