Merck
939056
Sigma-Aldrich
Sodium phosphate ChemBeads
Synonim(y):
Fosforan trisodowy ChemBeads, Ortofosforan sodu ChemBeads
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Na3PO4
Masa cząsteczkowa:
163.94
Kod UNSPSC:
12352100
opis
Inorganic salt
Poziom jakości
Formularz
solid
skład
14-16 wt% loading of base
przydatność reakcji
core: sodium
ciąg SMILES
O=P(OO[Na])=O.[Na][Na]
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
Klucz InChI
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Fosforan sodu jest bezbarwnym lub białym krystalicznym proszkiem lub granulatem. Jest przygotowywany przez neutralizację kwasu fosforowego w kontrolowanych warunkach za pomocą wodorotlenku sodu lub węglanu sodu.
Zastosowanie
  • Fosforan sodu jest stosowany jako
  • składnik w przygotowaniu stałych kryształów hydroksyapatytu wapnia podstawionych buforem strontowo-blokowym do badania segmentowej i subkomórkowej dystrybucji CFTR w nerce.
  • Inne ogólne zastosowania to środek do kontroli pH, wytrącanie twardości wody, odczynnik laboratoryjny, odczynnik fosfatyzujący.
Do ogólnych zastosowań produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (342483).
Cechy i korzyści
ChemBeads to szklane kulki pokryte powłoką chemiczną. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje żadnych innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and validation of an ultra-performance liquid chromatography method for simultaneous analysis of 20 antihistaminics in dietary supplements
Kim J Y, et al.
Biomedical Chromatography, 29(3), 465-474 (2015)
Unique Organization of Extracellular Amylases into Amylosomes in the Resistant Starch-Utilizing Human Colonic Firmicutes Bacterium Ruminococcus bromii
Ze X, et al.
mBio, 6(5), e01058-e01015 (2015)
The E3 ubiquitin ligase Trim7 mediates c-Jun/AP-1 activation by Ras signalling
Chakraborty A, et al.
Nature Communications, 6, 6782-6782 (2015)
Experience-dependent DNA methylation regulates plasticity in the developing visual cortex
Tognini P, et al.
Nature Neuroscience, 18(7), 956-958 (2015)
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Aguirre A L, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 27(51), 12981-12986 (2021)