Kluczowe dokumenty
939048
Sigma-Aldrich
Lithium bis(trimethylsilyl)amide ChemBeads
Synonim(y):
Sól litowa heksametylodisilazanu ChemBeads
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
LiC6H18NSi2
Masa cząsteczkowa:
167.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
opis
Organic Salt
Poziom jakości
Formularz
solid
skład
14-16 wt% loading of base
przydatność reakcji
core: lithium
ciąg SMILES
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Klucz InChI
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bis(trimetylosililo)amid litu jest nienukleofilową silną zasadą Brønsteda, która jest ogólnie rozpuszczalna w większości niepolarnych rozpuszczalników organicznych. Jest najczęściej stosowany w reakcjach organicznych.
Zastosowanie
Zasada stosowana w generowaniu enolanów do otrzymywania prekursorów laktonów, piranonów i cykloheksanów. Stosowana do katalizowania addycji fosfinowych wiązań P-H do karbodiimidów, prowadząc do fosfaguanidyn[6]. Stosowana również w nowatorskiej trzystopniowej syntezie disubstytuowanych 1,2,5-tiadiazoli. Do ogólnych zastosowań produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (324620).
Cechy i korzyści
ChemBeads to szklane kulki pokryte powłoką chemiczną. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje żadnych innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
62.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alkali-metal-catalyzed addition of primary and secondary phosphines to carbodiimides. A general and efficient route to substituted phosphaguanidines
Zhang W X, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 3812-4, 36-36 (2006)
Structural Studies of Cesium, Lithium/Cesium, and Sodium/Cesium Bis(trimethylsilyl)amide (HMDS) Complexes
Ojeda-Amador A I, et al.
Inorganic Chemistry, 55(11), 5719-5728 (2016)
High-Throughput Reaction Screening with Nanomoles of Solid Reagents Coated on Glass Beads
Tu N P, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 58(24), 7987-7991 (2019)
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
Aguirre A L, et al.
Chemistry (Weinheim An Der Bergstrasse, Germany), 27(51), 12981-12986 (2021)
Ana L Aguirre et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(51), 12981-12986 (2021-07-08)
High-throughput experimentation (HTE) methods are central to modern medicinal chemistry. While many HTE approaches to C-N and Csp2 -Csp2 bonds are available, options for Csp2 -Csp3 bonds are limited. We report here how the adaptation of nickel-catalyzed cross-electrophile coupling of