Merck
324671
Sigma-Aldrich
Potassium bis(trimethylsilyl)amide
95%
Synonim(y):
Hexamethyldisilazane potassium salt, Potassium hexamethyldisilazide
Wybierz wielkość
5 G
205,00 zł
25 G
563,00 zł
100 G
1780,00 zł
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
205,00 zł
25 G
563,00 zł
100 G
1780,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]2NK
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.48
Beilstein:
4006754
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
gęstość
0.877  g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)N([K])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.K/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Klucz InChI
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Potassium bis(trimethylsilyl)amide is commonly abbreviated as KHMDS with molecular formula [(CH3)3Si]2NK. It is widely used as Bronsted base in synthesis.[1][1]
[1]KHMDS is a base catalyst, that shows high activity and selectivity for the alkylation of alkylpyridines.[2]
Zastosowanie
Anionic initiator used in the preparation of poly(ethylene oxide).[3] Sterically hindered base employed in selective cyclization reactions.[4] Also used in the preparation of lanthanide complexes.[5][6]
Cechy i korzyści
Potassium bis(trimethylsilyl)amide (KHMDS):
  • Easily available.
  • Good selectivity for the benzylic C−H bonds.
  • Good reactivity for sterically crowded C−H bonds.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of poly(ethylene oxide) with heterobifunctional reactive groups at its terminals by an anionic initiator.
M Yokoyama et al.
Bioconjugate chemistry, 3(4), 275-276 (1992-07-01)
Aeilke J Kamphuis et al.
ChemSusChem, 12(15), 3635-3641 (2019-05-01)
The development of new families of active and selective single-component catalysts based on earth-abundant metal is of interest from a sustainable chemistry perspective. In this context, anionic mono(formazanate) iron(II) complexes bearing labile halide ligands, which possess both Lewis acidic and
Potassium Amide-Catalyzed Benzylic C- H Bond Addition of Alkylpyridines to Styrenes
Zhai DD, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 57, 1650-1653 (2018)
Organometallics, 12, 2618-2618 (1993)
Organometallics, 11, 2003-2003 (1992)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?