Merck
766917
Sigma-Aldrich
Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution
1.5 M in THF
Synonim(y):
Hexamethyldisilazane lithium salt
Wybierz wielkość
100 ML
476,00 zł
800 ML
2470,00 zł
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
476,00 zł
800 ML
2470,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]2NLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.33
Beilstein:
3567910
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352111
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
stężenie
1.5 M in THF
gęstość
0.893 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Klucz InChI
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Lithium bis(trimethylsilyl)amide is commonly used in organic synthesis as a non-nucleophilic strong Bronsted base. It is soluble in most nonpolar solvents such as aromatic hydrocarbons, hexanes, and THF.
Zastosowanie
Lithium bis(trimethylsilyl)amide can be used as a reagent:     
  • In the deprotonation and nucleophilic difluoromethylation reactions.
  • 3-methoxy substituted dihydropyrrole derivatives by reacting with aldehydes and lithiated methoxyallene via in situ formations of N-trimethylsilylated imines.  
  • In Darzens condensation and directed aldol condensation reactions.      
  • To synthesize poly(N-octyl-p-benzamide)s by chain-growth polycondensation of 4-octylaminobenzoic acid methyl ester.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
31.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-0.4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haoyu Tang et al.
Biomacromolecules, 11(6), 1585-1592 (2010-05-15)
A series of poly(gamma-chloropropyl-L-glutamate) (PCPLG) with controlled polymer molecular weight (MW = 5-28 kg x mol(-1)) and molecular weight distribution (PDI = 1.16-1.26) have been prepared from hexamethyldisilazane (HMDS)-mediated ring-opening polymerization (ROP) of gamma-chloropropyl-L-glutamic acid based N-carboxylanhydride (CP-NCA). CD, FTIR
Werner Mormann et al.
Macromolecular bioscience, 9(4), 369-375 (2008-11-26)
Trimethylsilylation of cellulose in different 1,3-dialkylimidazolium ionic liquids (IL) with hexamethyldisilazane (HMDS) as a silylating agent was investigated. Trimethylsilyl (TMSi) cellulose with a degree of substitution (DS) greater than 1 is insoluble in the IL. The maximum DS obtained depends
Juliana Tsz Yan Lee et al.
Scanning, 34(1), 12-25 (2012-04-26)
Common dehydration methods of cells on biomaterials for scanning electron microscopy (SEM) include air drying, hexamethyldisilazane (HMDS) or tetramethysilane (TMS) treatment and critical point drying (CPD). On the other side, freeze-drying has been widely employed in dehydrating biological samples and
Xiaoguang Li et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(38), 10761-10763 (2011-08-30)
A silica microsphere suspension and a silica sol are employed in a two-step dipping process for the preparation of a superhydrophobic surface. It's not only a facile way to achieve the lotus effect, but can also create a multi-functional surface
Nan Li et al.
Lab on a chip, 8(12), 2105-2112 (2008-11-22)
High-density live cell array serves as a valuable tool for the development of high-throughput immunophenotyping systems and cell-based biosensors. In this paper, we have, for the first time, demonstrated a simple fabrication process to form the hexamethyldisilazane (HMDS) and poly(ethylene