Przejdź do zawartości
224367
Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution
1.0 M in hexanes
Synonim(y):
Hexamethyldisilazane lithium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3Si]2NLi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.33
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3567910
eCl@ss:
32150917
Concentration:
1.0 M in hexanes
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
1.0 M in hexanes
bp
55-56 °C
density
0.707 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI key
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Application
Significantly accelerated the polymerization of pheneylacetylene in conjunction with rhodium (I) catalysis.
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system, Nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-23.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-31 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)