Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł |
800 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
328,00 zł
Quality Segment
concentration
1 M in toluene
density
0.860 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Li]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI key
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In the deprotonation and nucleophilic difluoromethylation reactions.
- To synthesize isoquinoline derivatives by the addition of N-iodosuccinimide (NIS) to the α-benzyl tosylmethyl isocyanides.
- To prepare arylboronic acid pinacol esters by the reaction of aryl fluorides with bis(pinacolato)diboron via palladium-catalyzed cross-coupling reaction.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 M in toluene | description 1.0 M in hexanes | description 1.5 M in THF | description 99.9% trace metals basis |
| concentration 1 M in toluene | concentration 1.0 M in hexanes | concentration 1.5 M in THF | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 0.860 g/mL at 25 °C | density 0.707 g/mL at 25 °C | density 0.893 g/mL at 25 °C | density 0.860 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium bis(trimethylsilyl)amide solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
48.0 °F - closed cup
flash_point_c
8.9 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?