Merck
244481
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)propyne
99%
Synonim(y):
Trimethyl-1-propynylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C≡CSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.24
Beilstein:
1071311
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
tw
99-100 °C (lit.)
gęstość
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-6-7(2,3)4/h1-4H3
Klucz InChI
DCGLONGLPGISNX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
1-(Trimethylsilyl)propyne was used in the synthesis of highly substituted indenes via palladium-catalyzed carboannulation and indenones via a rhodium-catalyzed reaction with 2-bromophenylboronic acids.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Tetrahedron Letters, 33, 5969-5969 (1992)
Yasuyuki Harada et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(17), 5766-5771 (2007-04-10)
The Rh-catalyzed reaction of alkynes with 2-bromophenylboronic acids involves carbonylative cyclization to give indenones. The key steps in the reaction involve the addition of an arylrhodium(I) species to an alkyne and the oxidative addition of C-Br bonds on the adjacent
Journal of the American Chemical Society, 105, 7473-7473 (1983)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 25, 1353-1353 (1987)
Daohua Zhang et al.
The Journal of organic chemistry, 72(1), 251-262 (2006-12-30)
The synthesis of highly substituted indenes has been achieved by three different transition metal-mediated methods. The first method involves the palladium-catalyzed carboannulation of internal alkynes. The second method utilizes a two-step approach, which involves first the palladium/copper-catalyzed cross-coupling of terminal