Przejdź do
F17407
1-Formylpiperidine
99%
Synonim(y):
N-Carbaldehyde piperidine, NFP, Piperidine-1-carboxaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
315,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-986-0
Beilstein/REAXYS Number:
107697
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.1 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
density
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6H,1-5H2
InChI key
FEWLNYSYJNLUOO-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Direct amidation of azoles with formamides via metal-free C-H activation in the presence of tert-butyl perbenzoate
  • Vilsmeier-type reactions of pyrazoles with amides in the presence of phosphorous oxychloride
  • CO-free aminocarbonylation of N-substituted formamides with aryl iodides/bromides catalyzed by palladium acetate and Xantphos for synthesis of arylamides
  • Synthesis of alternating copolymers for organic photovoltaic applications
  • One-pot double functionalization of π-deficient heterocyclic lithium reagents
  • Synthesis of thermally stable piezofluorochromic aggregation-induced emission compounds
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16639179853375283
description
99%
description
97%
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%
description
analytical standard
assay
99%
assay
97%
assay
99%
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
powder or crystals (anhydrous)
form
-
bp
222 °C (lit.)
bp
92-94 °C/15 mmHg (lit.)
bp
273 °C (lit.)
bp
-
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
density
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)