Kluczowe dokumenty
51869
Supelco
Cesium chloride buffer
for flame atomic absorption spectrometry
Synonim(y):
Cesium chloride solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
ClCs
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.36
Kod UNSPSC:
41116004
klasa czystości
for flame atomic absorption spectrometry
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
stężenie
49.5-50.4 g/L CsCl in H2O
gęstość
1.031-1.041 g/mL at 20 °C
ślady kationów
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Inne uwagi
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
102039
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)