203025
Cesium chloride
≥99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Caesium chloride, Cesium monochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.999% trace metals basis
Postać
crystalline
zanieczyszczenia
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
645 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As crystal seeds to enhance the coverage of the CH3NH3PbI3−xClx absorber layer in perovskite solar cells. It helps to boost the power conversion efficiency of solar cells.
- As a medium to synthesize N and P-codoped carbon nanospheres for application in fuel cells and zinc-air batteries.
- To fabricate silicon nanopillars for solar cells, batteries, light-emitting diodes, etc.
- To enhance the thermal stability of polyoxometalates(used as electrode materials for lithium-ion batteries).
- To synthesize the lead-free halide double perovskite Cs2AgInCl6 with excellent moisture, light, and heat resistance. This material shows great potential for various optoelectronic applications, including photovoltaics.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.