Przejdź do
219650
Cesium Chloride, Molecular Biology Grade
Used for density gradient centrifugation. Commonly used for fractionation of nucleic acids, ribosomal subunits, proteins, glycoproteins, and viruses.
Synonim(y):
Cesium Chloride, Molecular Biology Grade
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
ClCs
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2011
assay
≥99% (silver nitrate titration)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 500 mg/mL
cation traces
Pb: ≤0.01%
foreign activity
DNases, RNases, proteases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
General description
Used for density gradient centrifugation. Commonly used for fractionation of nucleic acids, ribosomal subunits, proteins, glycoproteins, and viruses. Absorbance: (3 M, H2O, 260 nm): ≤0.1; (3 M, H2O, 280 nm): ≤0.02.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
746487940127C3032
description
Used for density gradient centrifugation. Commonly used for fractionation of nucleic acids, ribosomal subunits, proteins, glycoproteins, and viruses.
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, 99.9%
description
≥99.5 (titration), ≥99.9 trace metals basis
description
Molecular Biology, ≥99% (silver nitrate titration)
grade
Molecular Biology
grade
anhydrous
grade
-
grade
Molecular Biology
assay
≥99% (silver nitrate titration)
assay
99.9%
assay
≥99.5% (with AgNO3, titration), ≥99.9 trace metals basis
assay
≥99% (silver nitrate titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)