Kluczowe dokumenty
562599
Cesium chloride
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Chlorek cezu
Wybierz wielkość
2650,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2650,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
645 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Jako prekursor do wytwarzania jednorodnych warstw perowskitu o wysokiej krystaliczności i preferencyjnej orientacji. Folie te zwiększają wydajność konwersji energii ogniw słonecznych.[1]
- Zsyntetyzowanie bezołowiowych antymonowych halogenków cezu Qdots o wysokiej PLQY wynoszącej 46%[2] i podwójnych perowskitów Cs2Na1-xAgxBiCl6 domieszkowanych Mn do inżynierii przerwy pasmowej i dostosowania transferu energii.[3]
- Wytwarzanie polioksometalanowych materiałów elektrodowych do akumulatorów litowo-jonowych. Dodatek CsCl zwiększa stabilność termiczną i stabilność cykliczną ogniwa akumulatora.
- Przygotowanie roztworu gradientu gęstości do separacji kwasów nukleinowych.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.