289205
Lanthanum(III) oxide
suitable for AAS, ≥99.9%
About This Item
Polecane produkty
agency
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of E252
meets analytical specifications of Ph. Eur.
meets analytical specifications of USP
zgodność regionalna
meets analytical specifications of FCC
Próba
≥99.9% trace metals basis
≥99.9%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: lanthanum
metody
AAS: suitable
gęstość
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
Klucz InChI
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.