Merck
114669
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Dye content 90 %
Synonim(y):
Azoviolet, Magneson I
Wybierz wielkość
25 G
456,00 zł
100 G
1490,00 zł
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
456,00 zł
100 G
1490,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4N=NC6H3-1,3-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.22
Beilstein:
674709
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
456,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
skład
Dye content, 90%
mp
195-200 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
432 nm
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(O)c1
InChI
1S/C12H9N3O4/c16-10-5-6-11(12(17)7-10)14-13-8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,16-17H/b14-13+
Klucz InChI
NGPGYVQZGRJHFJ-BUHFOSPRSA-N
Działania biochem./fizjol.
4-(4-Nitrophenylazo) resorcinol, also known as azo violet or magneson I, is a red colored powder.[1] It functions as a spot test reagent and forms blue lake on reaction with Mg(OH)2 in alkaline solution. It is mainly used for determining the presence of magnesium in the solution.[2][3]
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol is a pH indicator.[4]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Cheng K L
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents (1992)
Kuang Lu Cheng, Keihei Ueno, Toshiaki Imamura
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents (1992)
R. Gopalan
Inorganic Chemistry for Undergraduates (2009)
National Research Council (U.S.). Food Protection Committee
Food Chemicals Codex (1967)
Highly sensitive determination method for total carbonate in water samples by flow injection analysis coupled with gas-diffusion separation.
Oshima M, et al.
Analytical Sciences, 17, 1285-1290 (2001)