SMB00943
Monoisobutyl phthalate
≥95%
Synonim(y):
2-(Isobutoxycarbonyl)benzoic acid, MIBP, Mono(2-isobutyl) phthalate, Mono-2-isobutylphthalate, Monoisobutyl phthalic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
solid
masa cząsteczkowa
222.24 g/mol
warunki przechowywania
(Keep container tightly closed in a dry and well -ventilated place.)
metody
HPLC: suitable
kolor
off-white to white
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)7-16-12(15)10-6-4-3-5-9(10)11(13)14/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,13,14)
Klucz InChI
RZJSUWQGFCHNFS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.