Przejdź do
S4441
D,L-Sulforaphane
≥90% (HPLC), liquid, phase II detoxification enzymes inducer
Synonim(y):
1-Isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)-butane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NOS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
liquid
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DL-Sulforaphane, ≥90% (HPLC), synthetic, liquid
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
liquid
solubility
DMSO: soluble 40 mg/mL, H2O: insoluble
compatibility
for use with ABI 7500
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)CCCCN=C=S
InChI
1S/C6H11NOS2/c1-10(8)5-3-2-4-7-6-9/h2-5H2,1H3
InChI key
SUVMJBTUFCVSAD-UHFFFAOYSA-N
Application
LNCaP prostate cancer cells were treated with DL-Sulforaphane to study the effect on androgen receptor.[1] Effects on malathion toxicity was studied in rats by treating them with DL-Sulforaphane.[2]
Biochem/physiol Actions
Selective inducer of phase II detoxification enzymes with anticarcinogenic properties. Organosulfur compound found in cruciferous vegetables, including broccoli.
Sulforaphane is an anti-cancer, anti-microbial and anti-diabetic compound found in cruciferous vegetables.[3][4] It induces the production of detoxifying enzymes such as quinone reductase and glutathione S-transferase that cause xenobiotic transformation. Sulforaphane also increases the transcription of tumor suppressor proteins and inhibits histone deacetylases. It modulates inflammatory responses by suppressing the LPS-mediated expression of iNOS, COX-2, IL-1β and TNF-α.[3][5]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S6317574215L2540
form
liquid
form
oil
form
liquid
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (UPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: soluble 40 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mg/mL
solubility
H2O: soluble 20 mg/mL
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-Sulforaphane
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)