Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 192,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 504,00 zł |
Informacje o tej pozycji
192,00 zł
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥95%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
orange to very dark orange
pH
10.2 (26 °C)
mp
131-133 °C (lit.)
solubility
chloroform: 1 mg/mL, clear to very slightly hazy, orange
density
0.32 g/cm3 at 20 °C ((68 °F) - OECD Test Guideline 109)
ε (extinction coefficient)
≥30000 at 223-233 nm in ethanol at 0.01 g/L
εmax
≥6000 at 299-319 nm in ethanol at 0.01 g/L (2nd)
λmax
≥11000 at 461-491 nm in ethanol at 0.01 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccccc3
InChI
1S/C16H12N2O/c19-15-11-10-12-6-4-5-9-14(12)16(15)18-17-13-7-2-1-3-8-13/h1-11,19H
InChI key
MRQIXHXHHPWVIL-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| color orange to very dark orange | color - | color - | color - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility chloroform: 1 mg/mL, clear to very slightly hazy, orange | solubility chloroform: 10 mg/mL | solubility toluene: 1 mg/mL, clear, red | solubility chloroform: 1 mg/mL, clear, red |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan I
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>554.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
> 290 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?