Przejdź do
424633
Azobenzene
98%
Synonim(y):
1,2-Diphenyldiazene; Diphenyldiazene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
581,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N=NC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-102-5
Beilstein/REAXYS Number:
1819138
MDL number:
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 104 °C)
Quality Segment
assay
98%
form
powder or crystals
autoignition temp.
890 °F
technique(s)
titration: suitable
bp
293 °C (lit.)
mp
65-68 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-7-11(8-4-1)13-14-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/b14-13+
InChI key
DMLAVOWQYNRWNQ-BUHFOSPRSA-N
General description
Azobenzene is a chromogen and an azo compound that exhibits trans/cis isomerism yielding isomers that differ in color. It is a simple azoarene compound that shows cis-trans isomerization around the azo bond in response to light.
Application
Azobenzene and its derivatives have multiple applications in the field of mechanical and optical materials, in photopharmacology, and molecular photo-switches including in biological probes.
As human tissue is translucent to red and near-infrared light but opaque to blue and UV light, Azobenzene is important in medicine and photopharmacology for applications that involve shifting the absorptions of both trans and cis isomers of azobenzene to longer wavelengths.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
131083235601379298
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder, crystals or chunks
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
assay
98%
assay
98%
assay
-
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
103-33-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)