Przejdź do
131083
4-Phenylazophenol
98%
Synonim(y):
4-Hydroxyazobenzene, Solvent Yellow 7
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
715,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N=NC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
EC Number:
216-880-6
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
11800
Beilstein/REAXYS Number:
957567
715,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
technique(s)
titration: suitable
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
ethanol: 0.1%, clear
λmax
347 nm
ε (extinction coefficient)
10000 at 233-239 nm in methanol at 0.005 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-12-8-6-11(7-9-12)14-13-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-13+
InChI key
BEYOBVMPDRKTNR-BUHFOSPRSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
General description
4-Phenylazophenol is a polymethacrylates containing polar azo dye.
Application
4-Phenylazophenol (4PP) has been used to study mineralization by P. chrysosporium under nitrogen-sufficient and nitrogen-limiting culture conditions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
214566SAB5600097
description
98%
description
Dye content ≥60 %
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM292, purified immunoglobulin
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
western blot: 1:200-1:500, immunohistochemistry: 1:100-1:200
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous glycerol solution
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
solubility
ethanol: 0.1%, clear
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
assay
98%
assay
-
assay
-
Co się dzieje?
WGK 3
Piktogramy
Environment
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)