Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 338,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 755,00 zł |
Informacje o tej pozycji
338,00 zł
Nazwa produktu
Resorcinol, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3.8 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 21.1 °C)
assay
≥99.0%, 99.0-100.5% (ACS specification)
form
powder and chunks
autoignition temp.
1126 °F
impurities
≤0.004 meq/g Titr. acid, ≤0.005% insolubles
ign. residue
≤0.01%
bp
178 °C/16 mmHg (lit.)
mp
109-112 °C (lit.)
solubility
H2O: 5%, clear, colorless (solution)
SMILES string
Oc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
InChI key
GHMLBKRAJCXXBS-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ACS reagent, ≥99.0% | description ReagentPlus®, 99% | description meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 98.5-100.5% (calc. to the dried substance) | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay ≥99.0%, 99.0-100.5% (ACS specification) | assay 99% | assay 98.5-100.5% (calc. to the dried substance) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| solubility H2O: 5%, clear, colorless (solution) | solubility H2O: 5% (50 mg/ml) | solubility water: soluble | solubility - |
| mp 109-112 °C (lit.) | mp 109-112 °C (lit.) | mp 109-112 °C (lit.) | mp 109-112 °C (lit.) |
| bp 178 °C/16 mmHg (lit.) | bp 178 °C/16 mmHg (lit.) | bp 178 °C/16 mmHg (lit.) | bp 178 °C/16 mmHg (lit.) |
| form powder and chunks | form chips, powder or granules | form solid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Resorcinol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
target_organs
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?