Przejdź do
A6770
Methotrexate hydrate
powder, ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Amino-10-methylfolic acid hydrate, L-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid hydrate, L-Amethopterin hydrate, Antifolan hydrate, MTX hydrate, Methylaminopterin hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
365,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
812,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N8O5 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
454.44 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Methotrexate hydrate, ≥98% (HPLC), powder
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, yellow to very dark yellow to very dark orange
mp
185-204  °C
solubility
H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5.H2O/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30;/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27);1H2/t13-;/m0./s1
InChI key
FPJYMUQSRFJSEW-ZOWNYOTGSA-N
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Application
Potent inhibitor of dihydrofolate reductase and agent for antitumor studies. Use to inhibit dihydrofolate reductase in DHFR-based protein expression systems.
Potent inhibitor of dihydrofolate reductase and agent for antitumor studies. Use to inhibit dihydrofolate reductase in DHFR-based protein expression systems. Also effective in treatment of pyrimethamine-resistant Plasmodium vivax malaria parasites.
Potent inhibitor of dihydrofolate reductase and agent for antitumor studies. Use to inhibit dihydrofolate reductase in DHFR-based protein expression systems. Also shows immunosuppressive effects in, e.g., rheumatoid arthritis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M8407M782406563
Methotrexate
SAFC
M7824
Methotrexate
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Gene Information
human ... DHFR(1719)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methotrexate hydrate
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)