The amount of Vitamin B12 in 100g of this product is not available.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 817,00 zł |
Informacje o tej pozycji
817,00 zł
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-N, ≥4.0% , nitrogen content, ≥8.0%
ign. residue
≤15%
loss
≤8.0% loss on drying
pH
5.8-6.8 (25 °C, 2% in H2O)
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
molds, yeasts
Application
Zastosowanie: stosowany jako składnik odżywczy w różnych metodach fermentacji, w tym w kulturach kwasu mlekowego i związkach farmaceutycznych.
Typowa analiza:
Witaminy mg/100 g produktu
Tiamina HCI (B1) ≥36
Ryboflawina (B2) ≥13
Niacyna ≥650
Witamina B6 3.9
Kwas foliowy 2,8
Kwas pantotenowy 11,2
Biotyna ≥2
Inozytol ≥160
Pirydoksyna HCI 7
Minerały mg/100 g produktu
Wapń 164
Miedź 0.8
Żelazo 0,7
Magnez 144
Mangan 1,23
Fosfor 1330
Potas 2650
Sód 678
Cynk 17,3
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability molds, yeasts | suitability molds, yeasts | suitability nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms | suitability molds, yeasts |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| composition amino-N, ≥4.0% , nitrogen content, ≥8.0% | composition amino-nitrogen, ≤3% , total nitrogen (N), ≥9% | composition - | composition amino-nitrogen, ~5% , total nitrogen (N), ≥11% |
| application(s) food and beverages, microbiology | application(s) food and beverages | application(s) agriculture | application(s) environmental |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ekstrakt drożdżowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How much Vitamin B12 is normally found in 100g of this product?