Przejdź do
73145
Yeast Autolysate
suitable for microbiology
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
469,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106212
469,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Saccharomyces cerevisiae
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3.5% , total nitrogen (N), ≥11%
impurities
≤15% ash
ign. residue
≤15%
loss
≤5% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, yellow
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
molds, yeasts
General description
Yeast Autolysate is prepared by drying the extract from autolysing yeast cells (Saccharomyces) which is a good source of amino-nitrogen and vitamins, particularly the water soluble B- complex vitamins. Its addition to many media or fermentation broths increases the yield of organisms and is recommended where rapid and luxuriant growth is required.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7016189526Y0875
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
microbiology
suitability
yeasts, molds
suitability
molds, yeasts
suitability
molds, yeasts
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Yeast Autolysate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
73145-500G-F04061832866864