Kluczowe dokumenty
8.18731
Sigma-Aldrich
Salicylic acid
for synthesis
Synonim(y):
Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
200-712-3
NACRES:
NA.22
pH:
2.4 ( in H2O, saturated solution)
ciśnienie pary
<1 hPa ( 100 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99% (acidimetric)
Formularz
solid
temp. samozapłonu
500 °C
siła działania
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
metody
tissue culture: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
temp. przejścia
flash point 157 °C
rozpuszczalność
water: 2 g/L at 20 °C
gęstość
1.443 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
400‑500 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[O-]c1c(cccc1)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Salicylic Acid and Water Stress: Investigates the impact of salicylic acid on the morphophysiology and essential oil profile of Eryngium foetidum under water stress conditions, highlighting its role in enhancing plant resilience and secondary metabolite production (Santos et al., 2024).
  • Salicylic Acid in Plant Defense: Focuses on the usage of salicylic acid as an elicitor to boost the production of withanolides and phenolic acids in Withania somnifera, demonstrating its efficacy in improving secondary metabolite yield in plant biotechnological applications (Halder and Ghosh, 2024).
  • Salicylic Acid in Natural Deep Eutectic Solvents: Describes the application of natural deep eutectic solvents containing salicylic acid for forming aqueous biphasic systems, presenting a novel method for drug extraction and highlighting its potential in pharmaceutical manufacturing (Ghaffari et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup