Przejdź do
8.22344
Acetanilide
for synthesis
Synonim(y):
Acetanilide, N-Phenylacetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
106,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.16
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
203-150-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
106,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.002 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
540 °C
potency
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
304 °C/1013 hPa
mp
115 °C
transition temp
flash point 173 °C (DIN 51758)
solubility
5 g/L
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
bulk density
370 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H9NO/c1-7(10)9-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
InChI key
FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Adsorption Processes: Study on the removal of emerging pollutants, including acetanilide, through adsorption on activated carbons prepared by chemical activation of Organosolv lignin, relevant for environmental cleanup and material science (Gutiérrez-Martín et al., 2024).
  • Material Chemistry Applications: Utilization of acetanilide in the development of novel copper complexes, characterized for their potential application as heterogeneous catalysts for biodiesel production, linking organic synthesis with material science applications (Morad et al., 2020).
Analysis Note
Colour (visual): white to beige to brownish
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 115 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
39723739722900401
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.95%
assay
≥99.9%
assay
≥99.5% (CHN)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
5 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
mp
115 °C
mp
113-115 °C (lit.)
mp
113-115 °C (lit.)
mp
113-115 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
321.8 °F - closed cup
flash_point_c
161 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822344010004022536489988
822344050004022536489995
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?