Przejdź do
539996
Acetic anhydride
99.5%
Synonim(y):
Acetanhydride, Acetic acid anhydride, Acetyl acetate, Acetyl anhydride, Ethanoic anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
163,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
618,00 zł
18 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-564-8
Beilstein/REAXYS Number:
385737
MDL number:
Assay:
99.5%
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 36 °C), 4 mmHg ( 20 °C)
assay
99.5%
autoignition temp.
629 °F
expl. lim.
10.3 %
refractive index
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
solubility
water: slightly soluble
density
1.08 g/mL (lit.)
functional group
anhydride, ester
SMILES string
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetic anhydride is a carboxylic acid anhydride commonly used for the acetylation of amines and alcohols. It undergoes exothermic reaction on addition of water to form acetic acid. The photodecomposition of acetic anhydride has been studied over the temperature range from 60-160°C. The impact of treating pine wood with acetic anhydride has been investigated to evaluate the toughness of pine wood.
Application
Acetic anhydride has been used in the preparation of 6-dimethylamino-2,3-naphthalenedicarboxylic anhydride.[1] It has also been used to generate acetate ions during high resolution chemical ionization mass spectrometry (CI-ToFMS) analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9120433214-M8.22278
assay
99.5%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
water: slightly soluble
solubility
H2O: slightly soluble
solubility
-
solubility
-
mp
−73 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
mp
-73 °C
refractive index
n20/D 1.390 (lit.)
refractive index
n20/D 1.390 (lit.)
refractive index
n20/D 1.390 (lit.)
refractive index
-
density
1.08 g/mL (lit.)
density
1.08 g/mL (lit.)
density
1.08 g/mL (lit.)
density
1.08 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic anhydride
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?