Merck
1.02693
Celite® 545 Diatomaceous Earth
particle size 0.02-0.1 mm
Synonim(y):
Celite® 545
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
11101527
EC Index Number:
272-489-0
NACRES:
NB.21
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
® 545, particle size 0.02-0.1 mm
Quality Segment
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
bulk density
300 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Straty podczas zapłonu (600 °C): ≤ 0,5%
Wielkość cząstek (< 0,1 mm): ≥ 60%
Legal Information
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
102693901004022536035871
102693025004022536035857
102693100004022536035864