Przejdź do
8.22256
Anilina
for synthesis
Synonim(y):
Aniline, Aminobenzene, Phenylamine, Benzenamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
81,40 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
305,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.13
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
200-539-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
184 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.5 hPa ( 20 °C)
81,40 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
540 °C
potency
840 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-11 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
-6.2 °C
transition temp
flash point 76 °C
solubility
36 g/L
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Konwersja fenoli i anilin do aldehydów i ketonów w jednym naczyniu: Wykorzystując α-karbony borylowe, badanie to oferuje metodę kompatybilną z różnorodnymi fenolami i anilinami, ułatwiając prostsze ścieżki syntetyczne w chemii organicznej (Das et al., 2024).
  • Derywatyzacja triaryloboranów wspomagana krzemem: Badania te omawiają katalityczną metodę redukcyjnej alkilacji aminokwasów pochodzących od aniliny, poprawiając kompatybilność grup funkcyjnych w modyfikacji peptydów (Hisata et al., 2024).
  • Sprzęganie C-heteroatomu z arylami bogatymi w elektrony: Wykorzystując katalizę niklową i światło, metoda ta usprawnia syntezę anilin i eterów arylowych, przyczyniając się do bardziej wydajnych procesów syntezy organicznej (Cornella et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.020 - 1.022
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
101261194610242284
Anilina for analysis EMSURE®
Supelco
101261
Anilina
Anilina for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
194610
Anilina
description
for synthesis
description
for analysis EMSURE®
description
for analysis EMPARTA® ACS
description
ACS reagent, ≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
≥99.5%
solubility
36 g/L
solubility
36 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anilina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
62-53-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?