Merck
162493
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzylamine
97%
Synonim(y):
(4-fluorofenylo)metanamina, 1-(4-fluorofenylo)metanamina, 4-Fluorobenzenometanamina, [(4-fluorofenylo)metylo]amina, p-fluorobenzyloamina
Wybierz wielkość
5 G
140,00 zł
25 G
409,00 zł
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
140,00 zł
25 G
409,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.14
Beilstein:
636501
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39040409
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
gęstość
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
fluoro
ciąg SMILES
NCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H8FN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2
Klucz InChI
IIFVWLUQBAIPMJ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
Opis ogólny
[18F]4-fluorobenzylamine reacts with the α- and γ-carboxyl groups of folic acid to yield 18F-labeled folate[1]. It is an important building block for the synthesis of 18F-labeled compounds[2].
Zastosowanie
4-Fluorobenzylamine was used in the synthesis of new tris-iron(III) chelates of 3-hydroxy-4-pyridinone ligands[3].
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
3'-Aza-2'-[18F]fluorofolic acid.
Leung K
SourceMolecular Imaging and Contrast Agent Database (MICAD) [Internet] (2013)
T Haradahira et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 49(12), 1551-1556 (1998-09-24)
A fluorine-18 labeled analog of an antitumor prostaglandin delta 7-PGA1 methyl ester, 15-deoxy-13,14-dihydro-delta 7-PGA1 4-[18F]fluorobenzyl amide ([18F]3), was synthesized as a tracer candidate for detecting tumors with positron emission tomography. p-[18F]Fluorobenzylamine (p-[18F]FBnA) used as a labeled precursor for the synthesis
Ingrid Koslowsky et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(20), 4730-4735 (2010-08-27)
A novel synthesis of 4-[(18)F]fluorobenzylamine ([(18)F]FBA) by means of transition metal-assisted sodium borohydride reduction of 4-[(18)F]fluorobenzonitrile ([(18)F]FBN) is described. This approach could successfully be extended to borohydride exchange resin (BER) enabling a viable option for use in automated syntheses. [(18)F]FBA
Muhammad Kaleem Khosa et al.
Pakistan journal of pharmaceutical sciences, 28(6), 2167-2171 (2015-12-08)
New series of benzophenone imines with general formula Ph2-C=NR; R = Benzyl, 4-Fluorobenzyl, Naphthyl, Phenyl, 4-Nitrophenyl were synthesized by condensation of dichlorodiphenylmethane and different aromatic primary amines (1:1) Those imines were characterized by different physiochemical and spectroscopic techniques like melting
Guoqing Cheng et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(15), 18084-18090 (2020-03-25)
Stability is becoming a main issue for perovskite light-emitting diodes (PeLEDs), as their external quantum efficiency (EQE) has been boosted to above 20%. An all-inorganic perovskite, cesium lead iodide (CsPbI3), has better stability than organic-inorganic hybrid perovskites but suffers from
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?