M11103
4-Methoxybenzylamine
98%
Synonim(y):
(4-Methoxyphenyl)methanamine, (p-Methoxyphenyl)methanamine, 1-Aminomethyl-4-methoxybenzene, 4-Methoxybenzenemethanamine, Anisylamine, p-Methoxybenzylamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.546 (lit.)
tw
236-237 °C (lit.)
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C8H11NO/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6,9H2,1H3
Klucz InChI
IDPURXSQCKYKIJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Amination reaction of functionalized aryl bromides.
- Synthesis of functionalized organopolyphosphazenes for in vivo applications.
- Synthesis of analogs of myoseverin, 8-azapurine, for their antiproliferative activities.
- Studying the deprotection procedures of amino protecting groups such as 2-nitro- and 2,4-dinitrobenzenesulfonamides.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter