Kluczowe dokumenty
241008
Phenethylamine
≥99%
Synonim(y):
2-Phenethylamine, β-Phenylethylamine, 2-Phenylethylamine
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.18 (vs air)
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.533 (lit.)
bp
197-200 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: freely soluble(lit.)
diethyl ether: freely soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
gęstość
0.962 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
phenyl
ciąg SMILES
NCCc1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,9H2
Klucz InChI
BHHGXPLMPWCGHP-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
rat ... Htr2a(29595)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?