Merck
242284
Sigma-Aldrich
Aniline
ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
Aminobenzene, Benzenamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.13
Beilstein:
605631
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39030407
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości:
ACS reagent
Próba:
≥99.5%
bp:
184 °C (lit.)
ciśnienie pary:
0.7 mmHg ( 25 °C)
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3.22 (185 °C, vs air)
ciśnienie pary
0.7 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1139 °F
granice wybuchowości
11 %
zanieczyszczenia
Hydrocarbons, passes test
Nitrobenzene, passes test (lim. ~0.001%)
≤0.01% chlorobenzene
pozostałość po prażeniu
≤0.005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.586 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Klucz InChI
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Aniline is an aromatic primary amine that may be used as a reactant in the synthesis of organic intermediates such as 3-chloro-N-phenyl-pyridin-2-amine, (Z)-methyl 3-(phenylamino)but-2-enoate, 2-iodo-N-phenylbenzamide, 2,4-dichloroquinoline and N-(2-propynyl)aniline.
Działania biochem./fizjol.
The acute toxicity of aniline involves its activation in vivo to 4-hydroxyaniline and the formation of adducts with hemoglobin. In erythrocytes, this is associated with the release of iron and the accumulation of methemoglobin and the development of hemolytic anemia and inflammation of the spleen. Tumor formation is often observed in the spleen on prolonged administration.
Właściwości fizyczne
Material darkens in storage to reddish-brown with no loss in purity.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Potassium tert-Butoxide Mediated Synthesis of
Phenanthridinone
Bhakuni BS, et al
Organic Syntheses, 90, 164-173 (2013)
Synthesis of caboline
He l, et al
Organic Syntheses, 93, 272-285 (2016)
Synthesis of Tetrasubstituted 1H-Pyrazoles by Coppermediated
Coupling of Enaminones with Nitriles
Suri M and Glorius F
Organic Syntheses, 91, 211-220 (2014)
Synthesis of Quinolines by Electrophilic Cyclization of N-(2-Alkynyl)Anilines: 3-Iodo-4-Phenylquinoline
Chen Y, et al
Organic Syntheses, 89, 294-306 (2012)
The application of fast scan cyclic voltammetry. Mechanistic study of the initial stage of electropolymerization of aniline in aqueous solutions.
Yang H and Bard AJ.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 339(1), 423-449 (1992)