Merck
1005706
USP
Kwas octowy lodowaty
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Kwas etanowy, Kwas metanokarboksylowy
Wybierz wielkość
3 X 1.5 ML
2490,00 zł
2490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 X 1.5 ML
2490,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
Beilstein:
506007
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
2490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
gęstość pary
2.07 (vs air)
rodzina API
glacial acetic acid
temp. samozapłonu
800 °F
granice wybuchowości
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
producent / nazwa handlowa
USP
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Glacial acetic acid is the trivial name used to describe pure acetic acid in an anhydrous state. It is a clear and hygroscopic weak acid, typically available in concentrations ranging from 99.5% to 100%. The name "glacial" refers to the ice-like crystals that form at a temperature slightly below room temperature (16.6°C or 61.9°F), like the German term "Eisessig" (ice-vinegar). Despite being classified as a weak acid, glacial acetic acid is a corrosive poison that can cause harm or even be fatal when in contact with human tissue. Improper storage and handling of glacial acetic acid can pose inherent risks and may lead to patient injuries if not appropriately diluted.[1] Acetic acid/acetate is a common counter ion in peptide preparations.[2]
Glacial acetic acid USP reference standard is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Glacial acetic acid USP reference standard for use in specified quality tests and assays. It is also used to prepare standard solution by using liquid chromatography coupled to a UV detector according to the general chapter of United States Pharmacopeia (USP).[2] Based directly on official monographs published in the USP-NF, these highly characterized physical specimens are used in testing by pharmaceutical and related industries to help ensure the identity, strength, quality, and purity of peptide-based medicines.
Further information is available in the general chapter, 503- ACETIC ACID IN PEPTIDES, USP43-NF38 - 6741 of the USP (United States Pharmacopeia).
Inne uwagi
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
ACETIC ACID IN PEPTIDES
USP43-NF38 - 6741:United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(5) (2017)
Glacial Acetic Acid Adverse Events: Case Reports and Review of the Literature
Doles W, et al.
Hospital pharmacy (2015)
Acetic acid in peptides
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(5), 6741-6741 (2017)
Takashi Taniguchi et al.
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 67(2), 517-526 (2014-11-12)
Fli-1, a potential predisposing factor for systemic sclerosis (SSc), is constitutively down-regulated in the lesional skin of patients with SSc by an epigenetic mechanism. To investigate the impact of Fli-1 deficiency on the induction of an SSc phenotype in various
Isabelle Brunet et al.
The Journal of clinical investigation, 124(7), 3230-3240 (2014-06-18)
Autonomic sympathetic nerves innervate peripheral resistance arteries, thereby regulating vascular tone and controlling blood supply to organs. Despite the fundamental importance of blood flow control, how sympathetic arterial innervation develops remains largely unknown. Here, we identified the axon guidance cue
Protokoły
Science Slam panel: Leading gene therapy developers discuss commercialization challenges and the importance of robust process development plans.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf