Merck
4.80592
SAFC
Hydrochloric acid 10%
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,NF
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Hydrochloric acid solution, Hydrogen chloride solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
agency
JP
NF
Ph. Eur.
Poziom jakości
linia produktu
EMPROVE® EXPERT
Formularz
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
102 °C
gęstość
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-25°C
ciąg SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Klucz InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (alkalimetric):
9.5 - 10.0 %
: 10.0 - 10.5 % (w/v)
Identity: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Appearance: passes test
Bromide or iodide: passes test
Free bromine or chlorine: passes test
Free chlorine (Cl): ≤ 0.0001
Sulfate (SO₄): ≤ 0.0005 %
Sulphite (SO3): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0001 %
As (Arsenic): ≤ 0.000015 %
Hg (Mercury): ≤ 0.0000010 %
Residual solvents (ICH Q3C): ...excluded by production process
Evaporation residue: ≤ 0.01
Residue on ignition (as SO₄): ≤ 0.008 %
Endotoxins: ≤ 2.5 I.U./ml
Lotnumber (raw material):
Filtered with 0.2 µm
Manufactured from Hydrochloric acid fuming 37% EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF and purified water acc. PhEur, JP.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Corresponds to Ph Eur, JP, NF
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
najczęściej kupowane z tym produktem
produkt powiązany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1