Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 178,00 zł | |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 270,00 zł |
5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 435,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł |
200 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7860,00 zł |
200 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7860,00 zł |
Przewidywana wysyłka DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o. | 20 930,00 zł | |
950 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 34 420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
178,00 zł
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
concentration
1 M (mol/L)
impurities
≤10 ppm Al, ≤10 ppm Chloride, ≤3 ppm Fe, ≤30 ppm Sulfate, ≤5 ppm Pd
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| impurities ≤10 ppm Al, ≤3 ppm Fe, ≤5 ppm Pd, ≤10 ppm Chloride, ≤30 ppm Sulfate | impurities - | impurities - | impurities - |
| concentration 1 M (mol/L) | concentration - | concentration - | concentration 5 M in solution |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 1
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..