Dokumenty
1.72576
SAFC
Sodium fluoride
extra pure, for table water
Synonim(y):
Sodium fluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
FNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-667-8
ciśnienie pary
1 hPa ( 1077 °C)
Poziom jakości
Postać
crystals
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
rozpuszczalność
soluble 42 g/L
gęstość
2.8 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
pharma/biopharma processes
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Zastosowanie
Sodium fluoride with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Informacje prawne
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1